(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24247.06
B24247.14
B24247.06EA
368
PLN
B24247.06
B24247.14
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile ≥97%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 13338-63-1
Molecular Formula: C11H13NO3
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 2214548
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001912
Formuła:
C₁₁H₁₃NO₃ Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001912 Numer CAS: 13338-63-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-388-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |