4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, pręty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 772-79-2
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5398
Odour: Acrid
Boiling Point: 113-115°/0.9mm
Beilstein Reference: 910754
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009705
Formuła:
C₆H₄Cl₃O₂P Temp. Wrzenia: 113…115 °C (0,9 mmHg) Gęstość: 1,508 Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009705 Numer CAS: 772-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-254-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |