2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, pręty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11505.06
A11505.14
A11505.22
A11505.06EA
203
PLN
A11505.06
A11505.14
A11505.22
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, pręty
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Purity: 98+%
CAS No.: 15074-54-1
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 82-84°/0.4mm
Beilstein Reference: 911009
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009704
Formuła:
C₆H₄Cl₃O₂P Temp. Wrzenia: 82…84 °C (0,4 mmHg) Gęstość: 1,491 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009704 Numer CAS: 15074-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-129-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |