4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50554.03
H50554.06
H50554.03EA
635
PLN
H50554.03
H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95%
CAS No.: 18529-04-9
Molecular Formula: C10H7ClFN
Formula Weight: 195.63
MDL No.: MFCD00272333
Formuła:
C₁₀H₇ClFN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272333 Numer CAS: 18529-04-9 |