4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31727.03
H31727.09
H31727.03EA
161
PLN
H31727.03
H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 104460-70-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Melting Point: 30-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04973757
Formuła:
C₇H₄BrF₄N MW: 258.01 g/mol Temp. topnienia: 30…41 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973757 Numer CAS: 104460-70-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |