n-Butyl phenyl ether ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
N-butylphenylether
L04703.14
L04703.22
L04703.14EA
396
PLN
L04703.14
L04703.22
n-Butyl phenyl ether ≥99%
n-Butyl phenyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 1126-79-0
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -19°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1635559
MDL No.: MFCD00009438
Formuła:
C₁₀H₁₄O Temp. Wrzenia: 210…211 °C Temp. topnienia: –19 °C Gęstość: 0,938 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009438 Numer CAS: 1126-79-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-426-1 |