Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
L10285.03
L10285.06
L10285.14
L10285.03EA
373
PLN
L10285.03
L10285.06
L10285.14
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Formuła:
C₆H₇F₃O₂ Temp. Wrzenia: 113…115 °C Gęstość: 1,125 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009903 Numer CAS: 25597-16-4 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |