m-Tolyl acetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14602.14
L14602.22
L14602.14EA
285
PLN
L14602.14
L14602.22
m-Tolyl acetate ≥97%
m-Tolyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 122-46-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 100°/14mm
Beilstein Reference: 1862796
Merck Reference: 14,2583
MDL No.: MFCD00041910
Formuła:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Temp. Wrzenia: 100 °C (14 mmHg) Gęstość: 1.050 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041910 Numer CAS: 122-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-546-2 |