Neodymium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Neodymium(III) nitrate hydrate
11245.06
11245.14
11245.06EA
364
PLN
11245.06
11245.14
Neodymium trinitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodymium trinitrate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 13746-96-8
Molecular Formula: Nd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 330.25(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149798
Formuła:
N₃NdO₉·H₂O MW: 330.25 g/mol (anhy) Temp. topnienia: ∼ 40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149798 Numer CAS: 13746-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-153-9 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6450 |