Drukuj
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
250252-10G 250252-50G
SIAL250252-10GEA 227 PLN
SIAL250252-10G SIAL250252-50G
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoyl chloride
Formuła: C₁₁H₇ClO
MW: 190.63 g/mol
Numer MDL: MFCD00004002
Numer CAS: 879-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-903-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II