1-Naphthoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 879-18-5
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₇ClO Temp. Wrzenia: 118 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 16…19 °C Gęstość: 1,265 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004002 Numer CAS: 879-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-903-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |