Drukuj
1-Naphthoyl chloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270380100 270380500
ACRO270380100EA 266 PLN
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoyl chloride 99%
1-Naphthoyl chloride
Formuła: C₁₁H₇ClO
MW: 190.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 190 °C (35 mmHg)
Temp. topnienia: 16…19 °C
Gęstość: 1.26 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004002
Numer CAS: 879-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-903-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %