D(+)-α-Acetobromoglucose ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
Stabilizacja:
Stabilised with calcium carbonate
Stabilized with 2% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 572-09-8
Molecular Formula: C14H19BrO9
Formula Weight: 411.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 96669
Merck Reference: 14,60
Optical Rotation: +198° (c=3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063254
Formuła:
C₁₄H₁₉BrO₉ MW: 411.2 g/mol Temp. topnienia: 84…89 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00063254 Numer CAS: 572-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-339-0 Klasyfikacja Merck : 14,60 |