Drukuj
D(+)-α-Acetobromoglucose 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
270930100 270930500
ACRO270930100EA 334 PLN
ACRO270930100 ACRO270930500
D(+)-α-Acetobromoglucose 98.5%
D(+)-α-Acetobromoglucose
Formuła: C₁₄H₁₉BrO₉
MW: 411.2 g/mol
Temp. topnienia: 83…88 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063254
Numer CAS: 572-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-339-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %
Specific optical rotation +188° to +202° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)