N-Ethylcyclohexylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14221.AC
L14221.AE
L14221.ACEA
218
PLN
L14221.AC
L14221.AE
N-Ethylcyclohexylamine 97%
N-Ethylcyclohexylamine
Purity: 97%
CAS No.: 5459-93-8
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Amine-like
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 2070280
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003834
Formuła:
C₈H₁₇N Temp. Wrzenia: 163…166 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003834 Numer CAS: 5459-93-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-733-8 ADR: 8,II |