Drukuj
N-Isopropylcyclohexylamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
171760050 171761000 171760250
ACRO171760050EA 148 PLN
ACRO171760050 ACRO171761000 ACRO171760250
N-Isopropylcyclohexylamine 99%
N-Isopropylcyclohexylamine
Formuła: C₉H₁₉N
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003831
Numer CAS: 1195-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-798-5
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥94 %