(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H57543.06
H57543.14
H57543.06EA
858
PLN
H57543.06
H57543.14
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
(S)-(+)-Nipecotic acid
Purity: 96+%
CAS No.: 59045-82-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 253-257°
Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 253…257 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01630807 Numer CAS: 59045-82-8 |