(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
H57434.03
H57434.06
H57434.14
H57434.03EA
368
PLN
H57434.03
H57434.06
H57434.14
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
(R)-(-)-Nipecotic acid
Purity: 96+%
CAS No.: 25137-00-2
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 250-255°
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129.16 g/mol Temp. topnienia: 250…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01630787 Numer CAS: 25137-00-2 |