Drukuj
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
H28796.06 H28796.14
H28796.06EA 419 PLN
H28796.06 H28796.14
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 40371-51-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 MDL No.: MFCD00674110
Formuła: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674110
Numer CAS: 40371-51-5