Drukuj
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
342430050 342430250
ACRO342430050EA 258 PLN
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Formuła: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Temp. topnienia: 200…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674110
Numer CAS: 40371-51-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %