Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14533.14
L14533.06
L14533.14EA
907
PLN
L14533.14
L14533.06
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Purity: 98+%
CAS No.: 883-99-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 205-207°/160mm
MDL No.: MFCD00004099
Formuła:
C₁₂H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 205…207 °C (160 mmHg) Temp. topnienia: 72…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004099 Numer CAS: 883-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-936-9 |