2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32081.06
H32081.14
H32081.06EA
724
PLN
H32081.06
H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 113512-57-5
Molecular Formula: C6H3F2NO3
Formula Weight: 175.09
Melting Point: 112-120°
MDL No.: MFCD08443942
Formuła:
C₆H₃F₂NO₃ MW: 175.09 g/mol Temp. topnienia: 112…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08443942 Numer CAS: 113512-57-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |