2-Coumaranone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
A18617.03
A18617.06
A18617.14
A18617.03EA
251
PLN
A18617.03
A18617.06
A18617.14
2-Coumaranone ≥99%
2-Coumaranone
Purity: 99%
CAS No.: 553-86-6
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆O₂ MW: 134.13 g/mol Temp. Wrzenia: 248…250 °C Temp. topnienia: 47…52 °C Gęstość: 1.22 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005856 Numer CAS: 553-86-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-052-0 |