3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05477.09
L05477.18
L05477.09EA
206
PLN
L05477.09
L05477.18
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
3,4-Dimethoxyphenylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 776-99-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 154…158 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,115 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008772 Numer CAS: 776-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-285-0 |