Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17593.22
L17593.36
L17593.22EA
296
PLN
L17593.22
L17593.36
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
CAS No.: 462-34-0
Molecular Formula: C4H8BF3O
Formula Weight: 139.91
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 180°
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040372
Formuła:
C₄H₈BF₃O Temp. Wrzenia: 180 °C Temp. topnienia: 8…9 °C Gęstość: 1,268 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040372 Numer CAS: 462-34-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-325-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |