2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12310.03
L12310.06
L12310.03EA
617
PLN
L12310.03
L12310.06
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 402-14-2
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 2732344
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042447
Formuła:
C₇H₅F₃N₂O₂ Temp. topnienia: 98…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042447 Numer CAS: 402-14-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |