2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H28788.06
H28788.03
H28788.06EA
2730
PLN
H28788.06
H28788.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Formuła:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Temp. topnienia: 113…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094995 Numer CAS: 503309-11-3 |