(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
H27531.06
H27531.03
H27531.06EA
1020
PLN
H27531.06
H27531.03
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 73401-74-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 131-134°
MDL No.: MFCD00065692
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 131…134 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065692 Numer CAS: 73401-74-8 |