4-Isopropylphenylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05071.03
L05071.06
L05071.03EA
544
PLN
L05071.03
L05071.06
4-Isopropylphenylacetic acid ≥98%
4-Isopropylphenylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4476-28-2
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Melting Point: 51-52°
Beilstein Reference: 2328756
Formuła:
C₁₁H₁₄O₂ Temp. topnienia: 51…52 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041035 Numer CAS: 4476-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-755-2 |