4-Cyanophenylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H54112.06
H54112.03
H54112.06EA
1440
PLN
H54112.06
H54112.03
4-Cyanophenylacetonitrile ≥97%
4-Cyanophenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 876-31-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Formuła:
C₉H₆N₂ Temp. Wrzenia: 180…181 °C Gęstość: 1,056 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060305 Numer CAS: 876-31-3 |