Drukuj
2-Cyanophenylacetonitrile 80%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
152570250 152571000
ACRO152570250EA 259 PLN
ACRO152570250 ACRO152571000
2-Cyanophenylacetonitrile 80%
2-Cyanophenylacetonitrile
Formuła: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
Temp. topnienia: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001895
Numer CAS: 3759-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-167-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
HPLC ≥96.0 %