2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26946.03
H26946.06
H26946.03EA
771
PLN
H26946.03
H26946.06
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 98027-84-0
Molecular Formula: C5H2Cl2IN
Formula Weight: 273.89
Melting Point: 161-165°
MDL No.: MFCD07368400
Formuła:
C₅H₂CI₂IN Temp. topnienia: 161…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368400 Numer CAS: 98027-84-0 |