4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03619.04
L03619.09
L03619.04EA
222
PLN
L03619.04
L03619.09
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
4-Bromo-N,N-diethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2052-06-4
Molecular Formula: C10H14BrN
Formula Weight: 228.13
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 269-271°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013530
Formuła:
C₁₀H₁₄BrN Temp. Wrzenia: 269…271 °C Temp. topnienia: 32…35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013530 Numer CAS: 2052-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-140-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |