Drukuj
2'-Deoxyadenosine monohydrate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Dostawca: TCI
D0046-25G D0046-5G
TCIAD0046-25GEA 4970 PLN
TCIAD0046-25G TCIAD0046-5G
2'-Deoxyadenosine monohydrate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2'-Deoxyadenosine monohydrate
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149364
Numer CAS: 16373-93-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-488-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8db019abbbcffd458a3267a4cae6fba266261d87&vid=8db019abbbcffd458a3267a4cae6fba266261d87&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=0.5, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 5.0 to 7.5 %