(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
H56905.06
H56905.09
H56905.06EA
5610
PLN
H56905.06
H56905.09
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside ≥98%
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Purity: 98+%
CAS No.: 3150-24-1
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.25
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formuła:
C₁₂H₁₅NO₈ Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00063256 Numer CAS: 3150-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-584-5 |