Tetrahydrofuran ≥99.9% unstabilised, SPECTRONORM® for spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84707.290EA
921
PLN
84707.290
84707.320
Tetrahydrofuran ≥99.9% unstabilised, SPECTRONORM® for spectroscopy
Tetrahydrofuran
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formuła:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Temp. Wrzenia: 66 Temp. topnienia: –108,5 °C Gęstość: 0.888 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –21.5 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005356 Numer CAS: 109-99-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8 Jednostka: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Klasyfikacja Merck : 12,09351 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | ≥ 99,9 % |
Acidity | ≤ 0,0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0,0002 meq/g |
Colouration | ≤ 10 APHA |
Evaporation residue | ≤ 2 ppm |
Water | ≤ 100 ppm |
Absorbance (215 nm) | ≤ 0,52 |
Absorbance (245 nm) | ≤ 0,30 |
Absorbance (265 nm) | ≤ 0,10 |
Absorbance (275 nm) | ≤ 0,05 |
Absorbance (from 310 nm) | ≤ 0,01 |
Transmittance (215 nm) | ≥ 30 % |
Transmittance (245 nm) | ≥ 50 % |
Transmittance (265 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (275 nm) | ≥ 90 % |
Transmittance (from 310 nm) | ≥ 98 % |
Fluorescence (as quinine) (254 nm) | ≤ 1,0 ppb |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | ≤ 1,0 ppb |