Drukuj
Wodorotlenek sodu, granules_mikro, pure
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
810981424-1KG 810981424-500G
POCH810981424-1KGEA 72.6 PLN
POCH810981424-1KG POCH810981424-500G
Wodorotlenek sodu, granules_mikro, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627