Drukuj

jodan (V) potasu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

117430801.0100 117430801.0010 117430801.0025 117430801.0050 117430801.0250 117430801.0500 117430801.1000
CHMP117430801.0100EA 291 PLN
CHMP117430801.0100 CHMP117430801.0010 CHMP117430801.0025 CHMP117430801.0050 CHMP117430801.0250 CHMP117430801.0500 CHMP117430801.1000
jodan (V) potasu, pure analytical reagent
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
MW: 214 g/mol
Temp. topnienia: 560
Gęstość: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07726

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR