Drukuj
jodek potasu, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
427431609.0750 427431609.100G 427431609.0100 427431609.0250 427431609.0500 427431609.1000 427431609.9010 427431609.0025
CHMP427431609.0750EA 842 PLN
CHMP427431609.0750 CHMP427431609.100G CHMP427431609.0100 CHMP427431609.0250 CHMP427431609.0500 CHMP427431609.1000 CHMP427431609.9010 CHMP427431609.0025
jodek potasu, pure
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Gęstość: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727