Drukuj
chlorek cezu
Dostawca: G Biosciences
RC-035 RC-034
RC-035EA 6580 PLN
RC-035 RC-034
chlorek cezu
chlorek cezu
Formuła: CsCl
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021