Drukuj

wodorowęglan potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

117466404.0100 117466404.0250 117466404.0500 117466404.1000
CHMP117466404.0100EA 58.5 PLN
CHMP117466404.0100 CHMP117466404.0250 CHMP117466404.0500 CHMP117466404.1000
wodorowęglan potasu, czysty reagent analityczny
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 13,07691

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR