1,4-Dioksan ≥99.8% Nieustabilizowany, SPECTRONORM® for spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Dioksan
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84715.290EA
684
PLN
84715.290
1,4-Dioksan ≥99.8% Nieustabilizowany, SPECTRONORM® for spectroscopy
1,4-Dioksan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formuła:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 11,8 °C Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03330 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.02 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 70 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 85 % |
Transmittance (290 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 97 % |
Transmittance (310 nm) | Min. 98 % |