Boc-DL-Pro-OH ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-proline
H32347.03
H32347.06
H32347.03EA
463
PLN
H32347.03
H32347.06
Boc-DL-Pro-OH ≥98%
Boc-DL-Pro-OH
Purity: 98%
CAS No.: 59433-50-0
Molecular Formula: C10H17NO4
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD00520915
Formuła:
C₁₀H₁₇NO₄ Temp. topnienia: 101…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00520915 Numer CAS: 59433-50-0 |