Drukuj

benzoesan sodu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427932106.1000 427932106.0500 427932106.9010
CHMP427932106.1000EA 75.2 PLN
CHMP427932106.1000 CHMP427932106.0500 CHMP427932106.9010
benzoesan sodu, czysty
benzoesan sodu
Formuła: C₆H₅COONa
Temp. topnienia: 410…430 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012463
Numer CAS: 532-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Klasyfikacja Merck : 13,08654

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR