Drukuj
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat 98+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate
390082500 390080010
ACRO390082500EA 140 PLN
ACRO390082500 ACRO390080010
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat 98+% analysis_for
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat
Formuła: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MW: 570.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150786
Numer CAS: 5785-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-391-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 % (on dried basis)
Loss on drying 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 h)
Fluoride (F) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)