Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
B25529.06
B25529.14
B25529.06EA
528
PLN
B25529.06
B25529.14
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 148490-97-5
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD06797865
Formuła:
C₉H₉IO₃ Temp. topnienia: 44…46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052925 Numer CAS: 35387-93-0 |