2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-p-anisic acid
H32014.03
H32014.06
H32014.03EA
439
PLN
H32014.03
H32014.06
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 21971-21-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD00085943
Formuła:
C₈H₇ClO₃ MW: 186.59 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085943 Numer CAS: 21971-21-1 |