Drukuj
n-Heptan ≥99.3%, SPECTRONORM® for spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84712.320EA 1740 PLN
84712.320 84712.260
n-Heptan ≥99.3%, SPECTRONORM® for spectroscopy
n-Heptane
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90,6 °C
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥ 99,3 %
Acidity ≤ 0,0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 50 ppm
Absorbance (200 nm) ≤ 0,70
Absorbance (210 nm) ≤ 0,26
Absorbance (220 nm) ≤ 0,10
Absorbance (228 nm) ≤ 0,05
Absorbance (from 245 nm) ≤ 0,01
Transmittance (200 nm) ≥ 20 %
Transmittance (210 nm) ≥ 55 %
Transmittance (220 nm) ≥ 80 %
Transmittance (228 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 245 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb