3-Chloro-1-propanol 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
109290250
109291000
109295000
ACRO109290250EA
204
PLN
ACRO109290250
ACRO109291000
ACRO109295000
3-Chloro-1-propanol 98% stabilised
3-Chloro-1-propanol
Formuła:
C₃H₇ClO Temp. Wrzenia: 160…162 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ Temp. Zapłonu: 75 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002943 Numer CAS: 627-30-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-992-9 Jednostka: 2849 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % Na2CO3 |