Drukuj
Dichlorometan, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
9410.2500EA 1300 PLN
9410.2500 9410.1000
Dichlorometan, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC, J.T.Baker®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99.8 %
Density (g/ml) at 25°C 1.315 - 1.321
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Preservative (Amylene) (ppm) about 20
Residue after Evaporation (in ppm) max. 2
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 254 nm max. 0.01
at 280 nm max. 0.01
at 350 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 233